Learn More
2-Ethoxynaphthoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30052219
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052219 25 mg 25mg
30049575 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052219 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0392.040025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Ethoxynaphthoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxynaphthoic Acid
CAS 2224-00-2
Nomi componenti o analita 2-Ethoxynaphthoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H12 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Ethoxynaphthoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C13H12O3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8H,2H2,1H3,(H,14,15)
SMILES CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)O
IUPAC Name 2-ethoxynaphthalene-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 216.23
Quantità 25 mg
Peso formulazione 216.0786 g/mol