Learn More
2-Ethoxyphenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11436466
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11436466 500 g 500g
11416466 25 g 25g
11426466 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11436466 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24755.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 94-71-3 | Molecular Formula: C8H10O2 | Molecular Weight: 138.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-71-3
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.166
Numero MDL MFCD00002187
InChI Key MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-ethoxyphenol, phenol, 2-ethoxy, guaethol, guethol, 2-ethyloxyphenol, guaiethol, pyrocatechol monoethyl ether, catechol monoethyl ether, phenol, o-ethoxy, unii-878iw8p9pw
PubChem CID 66755
IUPAC Name 2-ethoxyphenol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxyphenol
Punto di fusione 24°C to 27°C
Densità 1.1
Punti di ebollizione 214°C to 216°C
Punto d'infiammabilità 86°C (187°F)
Odore Phenol-like
Quantità 500 g
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 98%