Learn More
2-Ethoxyphenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10151192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10151192 5 g Bottiglia in vetro 5g
10571882 100 g Bottiglia in vetro 100g
10763413 500 g Bottiglia in vetro 500g
10539213 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10151192 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 370030050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-71-3
Formula molecolare C8H10O2
Molecular Weight (g/mol) 138.17
Numero MDL MFCD00002187
InChI Key MOEFFSWKSMRFRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-ethoxyphenol, phenol, 2-ethoxy, guaethol, guethol, 2-ethyloxyphenol, guaiethol, pyrocatechol monoethyl ether, catechol monoethyl ether, phenol, o-ethoxy, unii-878iw8p9pw
PubChem CID 66755
IUPAC Name 2-ethoxyphenol
SMILES CCOC1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxyphenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 20.0°C to 25.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 216.0°C to 217.0°C
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5OC6H4OH
Indice di rifrazione 1.5280 to 1.5300
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.09
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Ethoxyphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.