Learn More
2-Ethoxyphenol, Mikromol™
Codice prodotto. 17981516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17981516 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17981516 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0938.130100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Ethoxyphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxyphenol
CAS 94-71-3
Nomi componenti o analita 2-Ethoxyphenol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H10 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Phenol, 2-ethoxy-, Phenol, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxyphenol, 1-Hydroxy-2-ethoxybenzene, Catechol monoethyl ether, Guaethol, Guethol, NSC 1809, Pyrocatechol monoethyl ether, o-Ethoxyphenol
InChI Formula InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9H,2H2,1H3
SMILES CCOc1ccccc1O
IUPAC Name 2-ethoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 138.16
Quantità 100 mg
Peso formulazione 138.0681 g/mol