Learn More
2-Ethoxyphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10702133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10702133 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10702133 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00819EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethoxyphenyl isothiocyanate
CAS 23163-84-0
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C9H9NOS
Formula lineare CH3CH2OC6H4NCS
Numero MDL MFCD00046793
Quantità 10 g
Sinonimo 2-ethoxyphenyl isothiocyanate, o-ethoxyphenyl isothiocyanate, 2-ethoxyphenylisothiocyanate, 1-ethoxy-2-isothiocyanato-benzene, benzene,1-ethoxy-2-isothiocyanato, benzene, 1-ethoxy-2-isothiocyanato, 2-ethoxybenzenisothiocyanate, 2-isothiocyanatophenetole, ethoxyphenyl isothiocyanate, 3-trimethylsilyl-2-propene-1-ol
InChI Key MAHMRCJOZYLGOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC=CC=C1N=C=S
IUPAC Name 1-ethoxy-2-isothiocyanatobenzene
Molecular Weight (g/mol) 179.237
PubChem CID 123407
Peso formulazione 179.24
Percent Purity 97%