Learn More
2-Ethyl-1-hexanamine, TRC
Codice prodotto. 30380461
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380461 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380461 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE918760100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethyl-1-hexanamine
CAS 104-75-6
Formula molecolare C8H19N
Quantità 100 g
Sinonimo 2-Ethyl-hexylamine
InChI Formula InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
SMILES Cl.CCCCC(CC)CN
Molecular Weight (g/mol) 129.24