Learn More
2-Ethyl-1-hexanamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethyl-1-hexanamine |
| CAS | 104-75-6 |
| Formula molecolare | C8H19N |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | 2-Ethyl-hexylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H19N/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cl.CCCCC(CC)CN |
| Molecular Weight (g/mol) | 129.24 |