Learn More
2-Ethyl-1-hexanol, 99%
Codice prodotto. 10063803 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10063803 25 L Metal drum 25L
10773851 5 mL Glass Bottle 5mL
10102580 1 L Glass Bottle 1L
10488450 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10063803 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118530250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 104-76-7 | C8H18O | 130.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-76-7
Numero MDL MFCD00004746
InChI Key YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151
PubChem CID 7720
ChEBI CHEBI:16011
IUPAC Name 2-ethylhexan-1-ol
SMILES CCCCC(CC)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethyl-1-hexanol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -76.0°C
Densità 0.8330g/mL
Punti di ebollizione 184.0°C
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Metal drum
Formula molecolare C8H18O
Formula lineare CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OH
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4330
Quantità 25 L
Indice di Merck 15, 3863
Gravità specifica 0.833
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents including, ethyl alcohol and ethyl ether
Molecular Weight (g/mol) 130.23
Viscosità 10 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 130.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid