Learn More
2-Ethyl-1-hexanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30312367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312367 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312367 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC13340200100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethyl-1-Hexanol
CAS 104-76-7
Nomi componenti o analita 2-Ethyl-1-Hexanol
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C8 H18 O
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)CO
IUPAC Name 2-ethylhexan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 130.23
Quantità 100 mg
Peso formulazione 130.1358 g/mol