Learn More
2-Ethyl-1-hexanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethyl-1-Hexanol |
| CAS | 104-76-7 |
| Formula molecolare | C8 H18 O |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2-Ethyl-1-hexanol, 1-Hexanol, 2-ethyl-, 2-Ethyl-1-hexanol, (±)-2-Ethyl-1-hexanol, 2-Ethyl-1-hexyl alcohol, 2-Ethylhexanol, 2-Ethylhexyl alcohol, Conol 10WS, Ethylhexanol, G 301, Guerbet C8, NSC 9300 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H18O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)CO |
| IUPAC Name | 2-ethylhexan-1-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 130.23 |
| Peso formulazione | 130.1358 |