Learn More
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, 98%
Codice prodotto. 10295970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10295970 1 kg Plastic bottle 1kg
10317440 500 g Plastic bottle 500g
10512381 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10699833 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10295970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 164650010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 77-99-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-99-6
Formula molecolare C6H14O3
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Numero MDL MFCD00004694
InChI Key ZJCCRDAZUWHFQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylolpropane, 2-ethyl-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, ethriol, 2-ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol, hexaglycerine, ettriol, etriol, trimethylol propane, tmp alcohol, 1,1,1-tris hydroxymethyl propane
PubChem CID 6510
IUPAC Name 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
SMILES CCC(CO)(CO)CO
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)-1, 3-propanediol
Acidità 0.002% max. (as formic acid)
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 56.0°C to 60.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 160°C (0.7 hPa)
Punto d'infiammabilità 172°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C2H5C(CH2OH)3
Quantità 1 kg
Beilstein 01, III, 2349
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohols,insoluble in hydrocarbons
Viscosità 157 mPa.s (75°C)
Peso formulazione 134.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Flakes