Learn More
2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane, TRC
Codice prodotto. 30382963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382963 1 g -
30369494 50 g 50g
30371745 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30382963 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9234001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126-39-6
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Sinonimo 2-Butanone Ethylene Ketal, 2-Butanone Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, 2-Ethyl-2-methyldioxolane, 2-Methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane, 2-Methyl-2-ethyldioxolane, NSC 829
IUPAC Name 2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
SMILES CCC1(C)OCCO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-3-6(2)7-4-5-8-6/h3-5H2,1-2H3
Peso formulazione 116.0837