Learn More
2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 15717909 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15717909 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15717909 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 05205867.6
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    199.50€ / 50mg
    Risparmia 10.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid
Specifica
CAS 631-31-2
Punto di fusione 100°C to 102°C
Colore White
Formula molecolare C7H12O4
Numero MDL MFCD00004201
Quantità 50 mg
Sinonimo Isopimelic Acid, α-Ethyl methyl succinic acid
InChI Key FDYJJKHDNNVUDR-UHFFFAOYNA-N
Molecular Weight (g/mol) 160.17
Percent Purity >98%
Forma fisica Solid