Learn More
2-Ethyl-2-methylsuccinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30380340
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380340 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380340 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE817970100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethyl-2-Methylsuccinic Acid
CAS 631-31-2
Formula molecolare C7 H12 O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Butanedioic acid, 2-ethyl-2-methyl-, Succinic acid, 2-ethyl-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethyl-2-methylsuccinic acid, 2-Methyl-2-ethylsuccinic acid, 3-Methyl-3-carboxyvaleric acid, NSC 38752, α-Methyl-α-ethylsuccinic acid, (2RS)-2-Ethyl-2-methylbutanedioic acid
InChI Formula InChI=1S/C7H12O4/c1-3-7(2,6(10)11)4-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMILES CCC(C)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name 2-ethyl-2-methylbutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 160.168
Peso formulazione 160.074