Learn More
2-Ethyl-4,5-dimethyloxazole, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11327349
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11327349
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27470.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53833-30-0
Formula molecolare C7H11NO
Molecular Weight (g/mol) 125.171
Numero MDL MFCD00036664
InChI Key LCYOFVYHDBWYSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 62069
IUPAC Name 2-ethyl-4,5-dimethyl-1,3-oxazole
SMILES CCC1=NC(=C(O1)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethyl-4,5-dimethyloxazole
Indice di rifrazione 1.511
Quantità 5 g
Sinonimo 2-ethyl-4,5-dimethyloxazole, oxazole, 2-ethyl-4,5-dimethyl, 2-ethyl-4,5-dimethyl oxazole, 4,5-dimethyl-2-ethyloxazole, unii-0w53s23ng4, fema no. 3672, 2-ethyl-4,5-dimethyl-oxazole, oxazole,2-ethyl-4,5-dimethyl, #
Peso formulazione 125.18
Percent Purity 98%