Learn More
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane, 99%
Codice prodotto. 15475067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15475067 25 g 25g
15465067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15475067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32351.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 768-58-1 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 768-58-1
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.214
Numero MDL MFCD16622268
InChI Key QSHOOPIYPOINNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo solution in acetonitrile 1000mg/l, 1,3-dioxane, 2-ethyl-5,5-dimethyl
PubChem CID 69852
IUPAC Name 2-ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
SMILES CCC1OCC(CO1)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Densità 0.88
Punti di ebollizione 154°C
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
Odore Characteristic
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Peso formulazione 144.21
Percent Purity 99%