Learn More
2-Ethylacrolein, tech. 90%, stab. with 50ppm hydroquinone
Codice prodotto. 11424887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11424887 5 g 5g
11434887 25 g 25g
11444887 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424887 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21839.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 922-63-4 | C5H8O | 84.12 g/mol
2-Ethylacrolein has been used in total synthesis of (±)-tabersonine, Aspidosperma alkaloid and synthesis of conjugate with bovine serum albumin tethered to Tn.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Ethylacrolein has been used in total synthesis of (+/-)-tabersonine, Aspidosperma alkaloid and synthesis of conjugate with bovine serum albumin tethered to Tn.
Solubility
Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Notes
Air sensitive. Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store at 2-8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 922-63-4
Formula molecolare C5H8O
Molecular Weight (g/mol) 84.12
Numero MDL MFCD00010129
InChI Key GMLDCZYTIPCVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylacrolein, 2-methylenebutanal, 2-ethylpropenal, butanal, 2-methylene, ethacrolein, 2-ethylacrylaldehyde, 2-methylenebutyraldehyde, ethylacrolein, alpha-ethylacrolein, alpha-ethylacrylaldehyde
PubChem CID 70203
IUPAC Name 2-methylidenebutanal
SMILES CCC(=C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylacrolein
Nota nome stabilized with 50ppm hydroquinone
Densità 0.859
Punti di ebollizione 92°C to 93°C
Punto d'infiammabilità 1°C (34°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.4245
Quantità 5 g
Numero UN UN1992
Beilstein 1098378
Sensibilità Air sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Peso formulazione 84.12
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Ethylacrolein
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylacrylaldehyde