Learn More
2-(Ethylamino)ethanol, 98%
Codice prodotto. 10625802 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10625802 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10002080 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10625802 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168730010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-73-6 | C4H11NO | 89.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-73-6
Formula molecolare C4H11NO
Molecular Weight (g/mol) 89.14
Numero MDL MFCD00002841
InChI Key MIJDSYMOBYNHOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylamino ethanol, ethanol, 2-ethylamino, ethyl ethanolamine, n-ethylethanolamine, 2-hydroxyethyl ethylamine, n-ethylmonoethanolamine, 2-n-monoethylaminoethanol, n-ethylaminoethanol, n-ethyl ethanolamine, 2-ethylamino ethan-1-ol
PubChem CID 8072
IUPAC Name 2-(ethylamino)ethanol
SMILES CCNCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Ethylamino)ethanol
Nota nome 98%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -6°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 167°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5NHCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4390 to 1.441
Quantità 1 kg
Beilstein 04, 282
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 89.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid