Learn More
2-Ethylbutyric Acid, TRC
Codice prodotto. 30383644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30383644 10 g
30372433 1 g
30380616 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30383644 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE67844510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-09-5
Formula molecolare C6 H12 O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Sinonimo 2-Ethylbutyric Acid, Butanoic acid, 2-ethyl- (9CI, ACI), 2-Ethylbutanoic acid (ACI), Butyric acid, 2-ethyl- (6CI, 7CI, 8CI), Butyric acid, α-ethyl- (3CI), 2-Ethyl-n-butyric acid, 2-Ethylbutyric acid, 3-Pentanecarboxylic acid, Acetic acid, diethyl-, Diethylacetic acid, NSC 11765, NSC 8758, α-Ethylbutyric acid
IUPAC Name 2-ethylbutanoic acid
SMILES CCC(CC)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylbutyric acid
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Peso formulazione 116.0837