Learn More
2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 96%
Codice prodotto. 15470826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15470826 250 mg 250mg
15460826 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15470826 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54151.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1006876-28-3 | C14H21BN2O3 | 276.143 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1006876-28-3
Formula molecolare C14H21BN2O3
Molecular Weight (g/mol) 276.143
Numero MDL MFCD13191367
InChI Key TVMRHMZREIYXSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinamide, 6-ethylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-ethylcarbamoyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-ethylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-n-ethylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyridinecarboxamide, n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl picolinamide, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxylic acid ethylamide, n-ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarboxamide
PubChem CID 59868917
IUPAC Name N-ethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-carboxamide
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)C(=O)NCC
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 52°C to 54°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 276.14
Percent Purity 96%