Learn More
2-Ethylfuran 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethylfuran |
| CAS | 3208-16-0 |
| Nomi componenti o analita | 2-Ethylfuran |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6 H8 O |
| Concentrazione | 100 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | 2-Ethylfuran, α-Ethylfuran, Furan, 2-ethyl- |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1occc1 |
| Vedi altri risultati |