Learn More
2-Ethylfuran, 98+%
Codice prodotto. 11472927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11472927 5 g 5g
11482927 25 g 25g
11492927 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472927 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15520.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3208-16-0 | C6H8O | 96.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3208-16-0
Formula molecolare C6H8O
Molecular Weight (g/mol) 96.13
Numero MDL MFCD00003259
InChI Key HLPIHRDZBHXTFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furan, 2-ethyl, alpha-ethylfuran, 2-ethyloxole, 2-ethyl furan, ccris 4387, unii-t8o6j71t9o, fema no. 3673, furan, .alpha.-ethyl, a-ethylfuran, 2-ethyl furane
PubChem CID 18554
IUPAC Name 2-ethylfuran
SMILES CCC1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylfuran
Densità 0.912
Punti di ebollizione 92°C to 93°C
Punto d'infiammabilità −2°C (28°F)
Indice di rifrazione 1.44
Quantità 5 g
Numero UN UN3271
Beilstein 105401
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 96.13
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Ethylfuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylfuran