Learn More
2-Ethylfuran, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethylfuran |
| CAS | 3208-16-0 |
| Formula molecolare | C6 H8 O |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2-Ethylfuran, α-Ethylfuran, Furan, 2-ethyl- |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8O/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1occc1 |
| IUPAC Name | 2-ethylfuran |
| Molecular Weight (g/mol) | 96.13 |
| Peso formulazione | 96.0575 |