Learn More
2-Ethylhexanal (>90%), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethylhexanal |
| CAS | 123-05-7 |
| Formula molecolare | C8 H16 O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | α-Ethyl-caproaldehyde, 2-Ethylhexaldehyde, Butylethylacetaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)C=O |
| IUPAC Name | 2-ethylhexanal |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.21 |
| Peso formulazione | 128.1201 |