Learn More
2-Ethylhexanoic acid, 99%
Codice prodotto. 10559600 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10559600 500 g Glass Bottle 500g
10276663 1 kg Glass Bottle 1kg
10653702 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
11944931 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10559600 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118525000
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 149-57-5 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-57-5
Numero MDL MFCD00002675
InChI Key OBETXYAYXDNJHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylcaproic acid, hexanoic acid, 2-ethyl, ethylhexanoic acid, ethylhexoic acid, 2-ethylhexoic acid, butylethylacetic acid, 2-butylbutanoic acid, 3-heptanecarboxylic acid, ethyl hexanoic acid, 2-ethyl-hexoic acid
PubChem CID 8697
IUPAC Name 2-ethylhexanoic acid
SMILES CCCCC(CC)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexanoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -59.0°C
Densità 0.9060g/mL
Punti di ebollizione 228.0°C
Punto d'infiammabilità 114°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C8H16O2
Formula lineare CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2H
Indice di rifrazione 1.4240 to 1.4260
Quantità 500 g
Beilstein 02,349
Gravità specifica 0.906
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Viscosità 7.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 144.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid