Learn More
2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt |
| CAS | 15590-62-2 |
| Formula molecolare | C8H15LiO2 |
| Quantità | 2.5 mg |
| Sinonimo | Lithium 2-ethylhexanoate, NUSA Li |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16O2.Li.H/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;/p-1 |
| SMILES | [Li].CCCCC(CC)C(=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-ethylhexanoate;lithium hydride |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.14 |
| Peso formulazione | 150.1232 |