Learn More
2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt, TRC
Codice prodotto. 30387610
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30387610 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30387610 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE1559055MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexanoic Acid Lithium Salt
CAS 15590-62-2
Formula molecolare C8H15LiO2
Quantità 5 mg
Sinonimo Lithium 2-ethylhexanoate, NUSA Li
InChI Formula InChI=1S/C8H16O2.Li.H/c1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);;/p-1
SMILES [Li].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
IUPAC Name 2-ethylhexanoate;lithium hydride
Molecular Weight (g/mol) 150.14
Peso formulazione 150.1232