Learn More
2-Ethylhexyl Acetate, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15615780 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15615780 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15615780 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 5374971L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexyl acetate
CAS 103-09-3
Punto di fusione -92°C
Colore Colorless
Densità 0.87g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 199°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159.8°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H20O2
Formula lineare H3CCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numero MDL MFCD00027249
Quantità 1 L
Sinonimo acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
Informazioni di solubilità 0.0039g/L at 20°C Solubility in water
InChI Key WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(C)=O
IUPAC Name 2-ethylhexyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 172.27
PubChem CID 7635
ChEBI CHEBI:87392
Peso formulazione 172.26g/mol
Percent Purity 0.99
Forma fisica Liquid