Learn More
2-Ethylhexyl acetate, 99%, pure
Código de producto. 10685861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Tamaño de la unidad:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità Imballaggio Tamaño de la unidad
10685861 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10685861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410105000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.60€
    55.70€ / 500g
    Risparmia 4.90€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 103-09-3 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexyl acetate
Nota nome 99%
CAS 103-09-3
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -45°C
Colore Colorless
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 197°C
Punto d'infiammabilità 71°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H20O2
Formula lineare CH3COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4190 to 1.421
Numero MDL MFCD00027249
Quantità 500 g
Indice di Merck 15, 6852
Gravità specifica 0.87
Sinonimo acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(C)=O
IUPAC Name 2-ethylhexyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 172.27
PubChem CID 7635
ChEBI CHEBI:87392
Peso formulazione 172.27
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Ethylhexyl acetate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.