Learn More
2-Ethylhexyl acetate, 99%
Codice prodotto. 11470857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470857 250 mL 250mL
11460857 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23257.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-09-3 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-09-3
Formula molecolare C10H20O2
Molecular Weight (g/mol) 172.27
Numero MDL MFCD00027249
InChI Key WOYWLLHHWAMFCB-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo acetic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexanol acetate, 2-ethylhexyl ethanoate, 2-ethyl-1-hexyl acetate, 2-ethylhexanyl acetate, 2-ethylhexylacetate, beta-ethylhexyl acetate, acetic acid 2-ethylhexyl ester, fema number 2806, 2-ethylhexylester kyseliny octove
PubChem CID 7635
ChEBI CHEBI:87392
IUPAC Name 2-ethylhexyl acetate
SMILES CCCCC(CC)COC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexyl acetate
Punto di fusione -45°C
Densità 0.87
Punti di ebollizione 199°C to 200°C
Punto d'infiammabilità 76°C (169°F)
Odore Pleasant
Indice di rifrazione 1.42
Quantità 250 mL
Beilstein 1758321
Indice di Merck 14,6763
Peso formulazione 172.27
Percent Purity 99%