Learn More
2-Ethylhexyl acrylate, 98%, stab.
Codice prodotto. 11356676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11356676 2500 mL 2.50L
11336676 100 mL 100mL
11346676 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11356676 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03854.0F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Ethylhexyl acrylate is used in the preparation of homopolymers and copolymers. It is involved in the copolymerization with acrylamide, methacrylic acid, acrylonitrile, styrene, maleic acid esters, vinyl acetate, vinyl chloride and unsaturated polyesters. Further, it acts as a starting material in chemical syntheses.
Solubility
Miscible with ether and alcohol. Immiscible with water.
Notes
Light sensitive. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-11-7
Formula molecolare C11H20O2
Molecular Weight (g/mol) 184.279
Numero MDL MFCD00009495
InChI Key GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
IUPAC Name 2-ethylhexyl prop-2-enoate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexyl acrylate
Punto di fusione -90°C
Densità 0.885
Punti di ebollizione 130°C (50 mmHg)
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Indice di rifrazione 1.436
Quantità 2500 mL
Beilstein 1765828
Informazioni di solubilità Miscible with ether and alcohol. Immiscible with water.
Peso formulazione 184.28
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexyl acrylate, 4-Methoxyphenol