Learn More
2-Ethylhexyl acrylate, 99+%, stabilized
Codice prodotto. 10432975 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10432975 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
10771704 25 g Bottiglia in vetro 25g
10341731 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10432975 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 410110025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 103-11-7 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-11-7 , 150-76-5
Formula molecolare C11H20O2
Molecular Weight (g/mol) 184.28
Numero MDL MFCD00009495
InChI Key GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylhexyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethyl-1-hexyl acrylate, 2-ethylhexyl 2-propenoate, acrylic acid, 2-ethylhexyl ester, 2-ethylhexylacrylate, acrylic acid 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, 2-ethyl-, acrylate, ccris 3430, 2-ethylhexylester kyseliny akrylove
PubChem CID 7636
ChEBI CHEBI:82465
IUPAC Name 2-ethylhexyl prop-2-enoate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexyl acrylate
Acidità 0.01% max. (as acrylic acid)
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -90.0°C
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 215.0°C to 219.0°C
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare CH2=CHCOOCH2CH(CH2CH3)(CH2)3CH3
Indice di rifrazione 1.4340 to 1.4360
Quantità 2.5 kg
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Stabilizzatore 10 to 20ppm MEHQ
Viscosità 1.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 184.28
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Ethylhexyl acrylate, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.