Learn More
2-Ethylhexyl Acrylate, TRC
Codice prodotto. 30375808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30375808 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30375808 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE93755010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acrylic acid-2-ethylhexyl ester
CAS 103-11-7
Formula molecolare C11 H20 O2
Quantità 10 g
Sinonimo Acrylic acid, 2-ethylhexyl ester (6CI,8CI), 2-Ethylhexyl 2-propenoate, 2-Ethylhexyl acrylate, 2EHA, EHA, JR 910, NSC 4803, Norsocryl 2-EHA
InChI Formula InChI=1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C=C
IUPAC Name 2-ethylhexyl prop-2-enoate
Molecular Weight (g/mol) 184.28
Peso formulazione 184.1463