Learn More
2-Ethylhexyl Diphenyl Phosphate (90%), TRC
Codice prodotto. 30369496
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369496 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369496 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9179801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
CAS 1241-94-7
Formula molecolare C20 H27 O4 P
Quantità 1 g
Sinonimo Phosphoric acid, 2-ethylhexyl diphenyl ester (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethylhexyl diphenyl phosphate, Diphenyl 2-ethylhexyl phosphate, Disflamoll DPO, EHDPP, Octicizer, Phosflex 342, Phosflex 362, Santicizer 141, 2-Ethylhexyldiphenyl Phosphate
InChI Formula InChI=1S/C20H27O4P/c1-3-5-12-18(4-2)17-22-25(21,23-19-13-8-6-9-14-19)24-20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,18H,3-5,12,17H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COP(=O)(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
IUPAC Name 2-ethylhexyl diphenyl phosphate
Molecular Weight (g/mol) 362.4
Peso formulazione 362.1647