Learn More
2-Ethylhexyl salicylate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17342501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17342501 25 mL 25mL
17352501 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17342501 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 468830250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 118-60-5
Formula molecolare C15H22O3
Molecular Weight (g/mol) 250.34
Numero MDL 00053300
InChI Key FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-ethylhexyl 2-hydroxybenzoate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexyl salicylate
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Densità 1.02
Punto d'infiammabilità 162°C
Forma fisica Liquid
Colore Colorless to Light Yellow
Punto di fusione -20°C
Punti di ebollizione 190°C (21 mmHG)
Solubilità Insoluble in water
Quantità 25 mL
Peso formulazione 250.34