Learn More
2-Ethylhexyl salicylate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17352501 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 17352501
Marca: Thermo Scientific Acros 468831000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 118-60-5
Formula molecolare C15H22O3
Molecular Weight (g/mol) 250.34
Numero MDL 00053300
InChI Key FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 2-ethylhexyl 2-hydroxybenzoate
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexyl salicylate
Imballaggio Glass Bottle
Certificato di analisi Available
Densità 1.02
Punto d'infiammabilità 162°C
Forma fisica Liquid
Colore Colorless to Light Yellow
Punto di fusione -20°C
Punti di ebollizione 190°C (21 mmHG)
Solubilità Insoluble in water
Quantità 100 mL
Peso formulazione 250.34