Learn More
2-Ethylhexylamine, 99%
Product Code. 10678504 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
missing translation for 'unitSize':
100mL
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio missing translation for 'unitSize'
10678504 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10378810 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10195110 1 L Bottiglia in vetro 1L
13418498 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Product Code. 10678504 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 271661000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 104-75-6 | C8H19N | 129.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-75-6
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.25
Numero MDL MFCD00008148
InChI Key LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame
PubChem CID 7719
IUPAC Name 2-ethylhexan-1-amine
SMILES CCCCC(CC)CN
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Ethylhexylamine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -76.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7800g/mL
Punti di ebollizione 169.0°C
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4295 to 1.4315
Quantità 100 mL
Beilstein 04,388
Gravità specifica 0.78
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.5g/L (20 c).
Viscosità 1.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 129.25
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Ethylhexylamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.