Learn More
2-Ethylphenol, TRC
Codice prodotto. 30382893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30382893 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30382893 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9259651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylphenol
CAS 90-00-6
Formula molecolare C8 H10 O
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Ethylphenol, Phenol, 2-ethyl- (9CI, ACI), 2-Ethylphenol (ACI), Phenol, o-ethyl- (8CI), 1-Ethyl-2-hydroxybenzene, NSC 10112, o-Ethylphenol, o-Hydroxyethylbenzene, Phlorol
InChI Formula InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccc1O
IUPAC Name 2-ethylphenol
Molecular Weight (g/mol) 122.16
Peso formulazione 122.0732