Learn More
2-Ethylphenyl isocyanate, 99%
Codice prodotto. 15499019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15499019 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15499019 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15252.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40411-25-4 | C9H9NO | 147.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylphenyl isocyanate
CAS 40411-25-4
Densità 1.043
Punti di ebollizione 56°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Formula molecolare C9H9NO
Indice di rifrazione 1.528
Numero MDL MFCD00002013
Quantità 5 g
Numero UN UN2206
Beilstein 3538910
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
InChI Key ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=CC=C1N=C=O
IUPAC Name 1-ethyl-2-isocyanatobenzene
Molecular Weight (g/mol) 147.177
PubChem CID 583486
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 99%