Learn More
2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30381063
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30381063 500 mg
30376557 250 mg
30381148 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30381063 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE926055500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19398-06-2
Formula molecolare C8H13ClN2
Molecular Weight (g/mol) 172.66
SMILES Cl.CCc1ccccc1NN
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
Peso formulazione 172.0767