Learn More
2-Ethylpyridine, 98%
Codice prodotto. 11423597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11423597 100 g 100g
11433597 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11423597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17352.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 100-71-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
2-Ethylpyridine is used to study its effect on the proliferation and survival of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs), HMVECs from lung, and NIH 3T3 cells. 2-Ethylpyridine linked with silica is a popular stationary phase for chiral and achiral separations in supercritical fluid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Ethylpyridine is used to study its effect on the proliferation and survival of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs), HMVECs from lung, and NIH 3T3 cells. 2-Ethylpyridine linked with silica is a popular stationary phase for chiral and achiral separations in supercritical fluid chromatography.
Solubility
Miscible with water (42 g/L at20°C).
Notes
Store at room temperature. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-71-0
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.156
Numero MDL MFCD00006361
InChI Key NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 2-ethyl, ethylpyridine, 2-ethyl-pyridine, pyridine, ethyl, alpha-ethylpyridine, .alpha.-ethylpyridine, unii-06x1w46pyx, 2-ethylpyridin, 2-ethylpyridine, acmc-2097ry
PubChem CID 7523
IUPAC Name 2-ethylpyridine
SMILES CCC1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylpyridine
Punto di fusione -63°C
Densità 0.937
pH 9 to 10
Punti di ebollizione 149°C
Punto d'infiammabilità 37°C (98°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.497
Quantità 100 g
Numero UN UN1993
Beilstein 106480
Informazioni di solubilità Miscible with water (42g/L at20°C).
Peso formulazione 107.16
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Ethylpyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylpyridine