Learn More
2-Ethylpyridine, TRC
Codice prodotto. 30377592
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377592 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377592 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9319805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylpyridine
CAS 100-71-0
Formula molecolare C7 H9 N
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Ethylpyridine, Pyridine, 2-ethyl-, NSC 964, α-Ethylpyridine
InChI Formula InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccn1
IUPAC Name 2-ethylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 107.15
Peso formulazione 107.0735