Learn More
2-Ethylpyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethylpyridine |
| CAS | 100-71-0 |
| Formula molecolare | C7 H9 N |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 2-Ethylpyridine, Pyridine, 2-ethyl-, NSC 964, α-Ethylpyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccccn1 |
| IUPAC Name | 2-ethylpyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 107.15 |
| Peso formulazione | 107.0735 |