Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethylpyrrole |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Yellow to Brown |
| Densità | 0.9290g/mL |
| Punti di ebollizione | 142.0°C (15.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 62°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |