Learn More
2-(ethylsulfanyl)ethane-1-thiol, TRC
Codice prodotto. 30374497
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30374497 50 mg
30387225 100 mg
30381049 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30374497 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE90232350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26750-44-7
Formula molecolare C4H10S2
Molecular Weight (g/mol) 122.25
IUPAC Name 2-ethylsulfanylethanethiol
SMILES CCSCCS
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(ethylsulfanyl)ethane-1-thiol
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H10S2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Peso formulazione 122.0224