Learn More
2-Ethylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11420637
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420637 5 g 5g
11410637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11420637 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22464.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37147-15-2
Formula molecolare C4H6N2S3
Molecular Weight (g/mol) 178.29
Numero MDL MFCD00186131
InChI Key JLJYQXMUUKOBBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-ethylthio-1,3,4-thiazole-5-thiol, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, acmc-1cszq, 5-ethylthio-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione
PubChem CID 1201366
IUPAC Name 5-ethylsulfanyl-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES CCSC1=NNC(=S)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
Punto di fusione 119°C to 122°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 178.3
Percent Purity 97%