Learn More
2-(Ethylthio)nicotinamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10079241
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10079241 1 g Amber Glass Bottle 1g
10436842 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10079241 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB06390DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175135-27-0
Formula molecolare C8H10N2OS
Molecular Weight (g/mol) 182.241
Numero MDL MFCD00052903
InChI Key YSSWIQWINOZESS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylthio nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-ethylthio, 2-ethylsulfanyl pyridine-3-carboxamide, maybridge1_001319, 2-ethylthiopyridine-3-carboxamide
PubChem CID 2774536
IUPAC Name 2-ethylsulfanylpyridine-3-carboxamide
SMILES CCSC1=C(C=CC=N1)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(ethylthio)nicotinamide
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 182.25
Percent Purity 97%