Learn More
2-Ethylthiophene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Ethylthiophene |
| CAS | 872-55-9 |
| Formula molecolare | C6 H8 S |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | Thiophene, 2-ethyl- |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H8S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cccs1 |
| IUPAC Name | 2-ethylthiophene |
| Molecular Weight (g/mol) | 112.193 |
| Peso formulazione | 112.035 |