Learn More
2-Ethylthiophenol, 95%
Codice prodotto. 11312457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11312457 10 g 10g
11302457 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11498.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4500-58-7 | C8H10S | 138.228 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4500-58-7
Formula molecolare C8H10S
Molecular Weight (g/mol) 138.228
Numero MDL MFCD00010022
InChI Key ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylthiophenol, benzenethiol, 2-ethyl, unii-62gbu45i5p, 2-ethyl thiophenol, o-ethylbenzenethiol, fema no. 3345, ethylbenzenethiol, o, 2-ethylphenylmercaptan, benzenethiol, o-ethyl, o-ethylthiophenol
PubChem CID 3734338
IUPAC Name 2-ethylbenzenethiol
SMILES CCC1=CC=CC=C1S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethylthiophenol
Densità 1.025
Punti di ebollizione 203°C to 205°C
Punto d'infiammabilità 80°C (176°F)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.569
Quantità 10 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2553288
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 138.23
Percent Purity 95%