Learn More
2-Ethynylpyridine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15119263 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15119263 25 g Bottiglia in vetro 25g
10297030 1 g Bottiglia in vetro 1g
10750595 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15119263 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 295670250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1945-84-2 | C7H5N | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1945-84-2
Formula molecolare C7H5N
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Numero MDL MFCD00041598
InChI Key NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
PubChem CID 137268
IUPAC Name 2-ethynylpyridine
SMILES C#CC1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethynylpyridine
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Brown
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 77.0°C to 78.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5570 to 1.5610
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 103.12
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid